Tisk…
2-Methyl-4-quinolinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methylquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
H43806-10G H43806-50G
SIALH43806-10GEA 3000 CZK
SIALH43806-10G SIALH43806-50G
2-Methyl-4-quinolinol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00006758
CAS číslo: 607-67-0
EINECS: 210-140-6