2-Chlorolepidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26504.06
H26504.14
H26504.06EA
1920
CZK
H26504.06
H26504.14
2-Chlorolepidine ≥99%
2-Chlorolepidine
Purity: 99%
CAS No.: 634-47-9
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
Melting Point: 54-56°
Boiling Point: 296°
MDL No.: MFCD00006742
Vzorec:
C₁₀H₈ClN Bod varu: 296 °C Bod tání: 54…56 °C Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006742 CAS číslo: 634-47-9 EINECS: 211-209-3 |