Tisk…
4-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
H58005-10G H58005-1G H58005-5G
SIALH58005-10GEA 4970 CZK
SIALH58005-10G SIALH58005-1G SIALH58005-5G
4-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
4-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Bod tání: 202…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006777
CAS číslo: 611-36-9
EINECS: 210-268-2