Tisk…
2-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Quinolin-2(1H)-one, Quinolin-2-ol, Carbostyril, 2-Quinolone, 2-Hydroxyquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
270873-1G 270873-5G
SIAL270873-1GEA 1460 CZK
SIAL270873-1G SIAL270873-5G
2-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
2-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 199…200 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006743
CAS číslo: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Index: 13,01835