Tisk…
8-Aminoquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Quinolin-8-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
260789-25G 260789-5G
SIAL260789-25GEA 10460 CZK
SIAL260789-25G SIAL260789-5G
8-Aminoquinoline, Sigma-Aldrich®
8-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Bod varu: 290 °C (1013 hPa)
Bod tání: 64 °C
Hustota: 1,337 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006809
CAS číslo: 578-66-5
EINECS: 209-427-9