6-Aminoquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Quinolin-6-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
275581-1G
275581-5G
SIAL275581-1GEA
1810
CZK
SIAL275581-1G
SIAL275581-5G
6-Aminoquinoline, Sigma-Aldrich®
6-Aminoquinoline
Vzorec:
C₉H₈N₂ MW: 144,18 g/mol Bod varu: 376 °C (1013 hPa) Bod tání: 116…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006803 CAS číslo: 580-15-4 EINECS: 209-453-0 |