Tisk…
5-Aminoquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A79205-1G A79205-5G
SIALA79205-1GEA 2410 CZK
SIALA79205-1G SIALA79205-5G
5-Aminoquinoline, Sigma-Aldrich®
5-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006797
CAS číslo: 611-34-7
EINECS: 210-266-1