4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
K3375-1G
K3375-250MG
K3375-5G
SIALK3375-1GEA
1440
CZK
SIALK3375-1G
SIALK3375-250MG
SIALK3375-5G
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₇NO₃ Bod tání: 275 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149476 CAS číslo: 492-27-3 EINECS: 207-751-5 Merck Index: 13,05342 |