Tisk…
Quinaldic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
160660-10G 160660-2.5G
SIAL160660-10GEA 3570 CZK
SIAL160660-10G SIAL160660-2.5G
Quinaldic acid, Sigma-Aldrich®
Quinaldic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Bod tání: 154…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006752
CAS číslo: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 12,08227