Tisk…
4-Chloroquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C70509-1G C70509-5G
SIALC70509-1GEA 4490 CZK
SIALC70509-1G SIALC70509-5G
4-Chloroquinoline, Sigma-Aldrich®
4-Chloroquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Bod varu: 260…261 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006773
CAS číslo: 611-35-8
EINECS: 210-267-7