Tisk…
2-Chloroquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C70401-25G C70401-5G
SIALC70401-25GEA 4820 CZK
SIALC70401-25G SIALC70401-5G
2-Chloroquinoline, Sigma-Aldrich®
2-Chloroquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Bod varu: 266…267 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38 °C
Hustota: 1,2464 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006741
CAS číslo: 612-62-4
EINECS: 210-317-8