Tisk…
4-Quinolinecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
176966-10G 176966-2.5G
SIAL176966-10GEA 6210 CZK
SIAL176966-10G SIAL176966-2.5G
4-Quinolinecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Quinolinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Bod varu: 122…123 °C (4 mmHg)
Bod tání: 150 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006781
CAS číslo: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0