Tisk…
2-Quinolinecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Quinoline-2-carboxaldehyde, Quinoline-2-carbaldehyde, 2-Quinolinecarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
334251-1G 334251-5G
SIAL334251-1GEA 1150 CZK
SIAL334251-1G SIAL334251-5G
2-Quinolinecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Quinolinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
MDL Number: MFCD00075032
CAS číslo: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3