Tisk…
Broxyquinoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol
A14284.18 A14284.30
A14284.18EA 1970 CZK
A14284.18 A14284.30
Broxyquinoline ≥98%
Broxyquinoline
Purity: 98% CAS No.: 521-74-4 Molecular Formula: C9H5Br2NO Formula Weight: 302.96 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 153624 Merck Reference: 14,1453 MDL No.: MFCD00006785
Vzorec: C₉H₅Br₂NO
MW: 302,95 g/mol
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 198…203 °C
Hustota: 2,189 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006785
CAS číslo: 521-74-4
EINECS: 208-317-8
Merck Index: 14,1453