Tisk…

3-Bromoquinoline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

124133-100G 124133-25G
SIAL124133-100GEA 5440 CZK
SIAL124133-100G SIAL124133-25G
3-Bromoquinoline, Sigma-Aldrich®
3-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Bod varu: 274 °C (1013 hPa)
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006767
CAS číslo: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR