2-Bromoquinoline 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27302.03
H27302.06
H27302.14
H27302.03EA
2550
CZK
H27302.03
H27302.06
H27302.14
2-Bromoquinoline 96%
2-Bromoquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 2005-43-8
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
MDL No.: MFCD00234480
Vzorec:
C₉H₆BrN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234480 CAS číslo: 2005-43-8 |