1,5-Difenylkarbazid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
D7766-100G
D7766-10G
D7766-25G
SIALD7766-100GEA
5960
CZK
SIALD7766-100G
SIALD7766-10G
SIALD7766-25G
1,5-Difenylkarbazid, Sigma-Aldrich®
1,5-Difenylkarbazid
Vzorec:
C₁₃H₁₄N₄O MW: 242.28 Bod varu: 454 Bod tání: 170…172 °C Hustota: 1.31 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003013 CAS číslo: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Merck Index: 13,03353 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...