Tisk…
1,5-Difenylkarbazid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
259225-100G 259225-25G
SIAL259225-100GEA 6650 CZK
SIAL259225-100G SIAL259225-25G
1,5-Difenylkarbazid, Sigma-Aldrich®
1,5-Difenylkarbazid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₄O
MW: 242,28 g/mol
Bod varu: 454 °C (1013 hPa)
Bod tání: 170…172 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003013
CAS číslo: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM