Tisk…
1,5-Difenylkarbazid 97,0 zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
23550.120EA 1220 CZK
23550.120 23550.153
1,5-Difenylkarbazid 97,0 zA
1,5-Difenylkarbazid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₄O
MW: 242.28
Bod varu: 454
Bod tání: 170…172 °C
Hustota: 1.31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003013
CAS číslo: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97.0 %
Suited for Cr6+ reagent Passes test
Melting point 171 - 173 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in methanol Max. 100 ppm