Tisk…
1,5-Difenylkarbazid ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03091.0025 1.03091.0100
1.03091.0025EA 5640 CZK
1.03091.0025 1.03091.0100
1,5-Difenylkarbazid ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
1,5-Difenylkarbazid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₄O
Bod varu: 454 °C (1013 hPa)
Bod tání: 170…172 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003013
CAS číslo: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 173 - 176 °C
Molar Mass 242.28 g/mol
Bulk Density 420 kg/m3