Tisk…
1,5-Difenylkarbazid, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
MQ200
33152-100G 33152-10G
33152-100GEA 13010 CZK
33152-100G 33152-10G
1,5-Difenylkarbazid, Supelco®
1,5-Difenylkarbazid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₄O
MW: 242.28
Bod varu: 454
Bod tání: 170…172 °C
Hustota: 1.31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003013
CAS číslo: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa6748ba08da01cac1b4100f3299d08c5a807748&vid=f8f38f29781ac7a287af79ba61a7f788baa84162&prid=web&clid=SAPDAM