1,5-Difenylkarbazid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A14060.14
A14060.22
A14060.36
A14060.14EA
2200
CZK
A14060.14
A14060.22
A14060.36
1,5-Difenylkarbazid ≥97%
1,5-Difenylkarbazid
Purity: 97+%
CAS No.: 140-22-7
Molecular Formula: C13H14N4O
Formula Weight: 242.28
Melting Point: 170-176°
Beilstein Reference: 752039
Merck Reference: 14,3321
MDL No.: MFCD00003013
Vzorec:
C₁₃H₁₄N₄O Bod varu: 454 °C (1013 hPa) Bod tání: 170…176 °C Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003013 CAS číslo: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Merck Index: 14,3321 |