Tisk…
(1S)-(-)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (-)-α-Pinene, (1S)-(-)-2-Pinene, (-)-Pin-2(3)-ene, L(-)-α-Pinene
M-Clarity™ quality level = MQ100
274399-100G 274399-25G
SIAL274399-100GEA 3890 CZK
SIAL274399-100G SIAL274399-25G
(1S)-(-)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
MW: 136.24
Bod varu: 155
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0.8592 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 32
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064145
CAS číslo: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07599