(+)-3-Carene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
441619-1G
441619-5G
SIAL441619-1GEA
2980
CZK
SIAL441619-1G
SIAL441619-5G
(+)-3-Carene, Sigma-Aldrich®
(+)-3-Carene
Vzorec:
C₁₀H₁₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066417 CAS číslo: 498-15-7 EINECS: 207-856-6 UN: 2319 ADR: 3,III |