(1R)-(+)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W290238-1KG-K
W290238-20KG-K
W290238-8KG-K
SIALW290238-1KG-KEA
2640
CZK
SIALW290238-1KG-K
SIALW290238-20KG-K
SIALW290238-8KG-K
(1R)-(+)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
(1R)-(+)-α-Pinene
Vzorec:
C₁₀H₁₆ Bod varu: 155 °C (1013 hPa) Bod tání: –62 °C Hustota: 0,857 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 33 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001346 CAS číslo: 7785-70-8 EINECS: 232-087-8 UN: 2368 ADR: 3,III Merck Index: 12,07599 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...