Tisk…
(1R)-(+)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P45680-100ML P45680-500ML
SIALP45680-100MLEA 1960 CZK
SIALP45680-100ML SIALP45680-500ML
(1R)-(+)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
(1R)-(+)-α-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001346
CAS číslo: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599