Tisk…
cis-Decahydronaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: cis-Decalin, cis-Bicyclo[4.4.0]decane
M-Clarity™ quality level = MQ100
110469-10G 110469-50G
SIAL110469-10GEA 2530 CZK
SIAL110469-10G SIAL110469-50G
cis-Decahydronaphthalene, Sigma-Aldrich®
cis-Decahydronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Bod varu: 194…196 °C (1013 hPa)
Bod tání: –43 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064189
CAS číslo: 493-01-6
EINECS: 207-770-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866