5-Methylbenzotriazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Methyl-1H-benzotriazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
196304-10G
196304-50G
SIAL196304-10GEA
1330
CZK
SIAL196304-10G
SIAL196304-50G
5-Methylbenzotriazole, Sigma-Aldrich®
5-Methylbenzotriazole
Vzorec:
C₇H₇N₃ MW: 133,15 g/mol Bod varu: 361 °C (1013 hPa) Bod tání: 85 °C |
MDL Number:
MFCD00005702 CAS číslo: 136-85-6 EINECS: 205-265-8 |