Tisk…
Benzotriazol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
B11400-100G B11400-500G B11400-750G
SIALB11400-100GEA 1420 CZK
SIALB11400-100G SIALB11400-500G SIALB11400-750G
Benzotriazol, Sigma-Aldrich®
Benzotriazole
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Bod varu: 350 °C (1013 hPa)
Bod tání: 99 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 170 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005699
CAS číslo: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM