Benzo[e]pyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
B10102-100MG
B10102-25MG
SIALB10102-100MGEA
15220
CZK
SIALB10102-100MG
SIALB10102-25MG
Benzo[e]pyrene, Sigma-Aldrich®
Benzo[e]pyrene
Vzorec:
C₂₀H₁₂ Bod varu: 492 °C (1013 hPa) Bod tání: 178…179 °C |
CAS číslo:
192-97-2 EINECS: 205-892-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,01135 |