Tisk…
Benzo[ghi]perylen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B9009-100MG-A B9009-25MG-A
SIALB9009-100MG-AEA 14480 CZK
SIALB9009-100MG-A SIALB9009-25MG-A
Benzo[ghi]perylen, Sigma-Aldrich®
Benzo[ghi]perylen
Vzorec: C₂₂H₁₂
MW: 276,34 g/mol
Bod varu: 500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 278…280 °C
MDL Number: MFCD00004135
CAS číslo: 191-24-2
EINECS: 205-883-8