Tisk…
Benzo[ghi]perylen 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
105551000 105550050 105550250
ACRO105551000EA 14230 CZK
ACRO105551000 ACRO105550050 ACRO105550250
Benzo[ghi]perylen 98+%
Benzo[ghi]perylen
Vzorec: C₂₂H₁₂
MW: 276,34 g/mol
Bod varu: >500 °C (760 mmHg)
Bod tání: 276…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004135
CAS číslo: 191-24-2
EINECS: 205-883-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 276 to 280 °C
GC-MS ≥98.0 %