Tisk…
7-Amino-4-methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
257370-100MG 257370-500MG
SIAL257370-100MGEA 2570 CZK
SIAL257370-100MG SIAL257370-500MG
7-Amino-4-methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
7-Amino-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Bod varu: 352 °C (1013 hPa)
Bod tání: 226 °C
Hustota: 1,377 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006868
CAS číslo: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8