7-Amino-4-methylcoumarin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15017.03
A15017.06
A15017.MD
A15017.03EA
3810
CZK
A15017.03
A15017.06
A15017.MD
7-Amino-4-methylcoumarin 98%
7-Amino-4-methylcoumarin
Purity: 98%
CAS No.: 26093-31-2
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 225-228°
Beilstein Reference: 142231
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Bod varu: 352 °C (1013 hPa) Bod tání: 225…228 °C Hustota: 1,377 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006868 CAS číslo: 26093-31-2 EINECS: 247-454-8 |