Tisk…
7-Amino-4-methylcoumarin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
218060010 218060050 218062500
ACRO218060010EA 5120 CZK
ACRO218060010 ACRO218060050 ACRO218062500
7-Amino-4-methylcoumarin 98%
7-Amino-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Bod varu: 352 °C (1013 hPa)
Bod tání: 223…226 °C
Hustota: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006868
CAS číslo: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %