6-Methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Methyl-2-benzopyrone, 6-Methyl-2H-chromen-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ300
W269905-100G-K
W269905-1KG-K
W269905-5KG-K
SIALW269905-100G-KEA
0
CZK
SIALW269905-100G-K
SIALW269905-1KG-K
SIALW269905-5KG-K
6-Methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
6-Methylcoumarin
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,17 g/mol Bod varu: 303 °C (1013 hPa) Bod tání: 72…74 °C |
MDL Number:
MFCD00006875 CAS číslo: 92-48-8 EINECS: 202-158-8 |