Tisk…
6-Hydroxycoumarin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Hydroxy-2-benzopyrone, 6-Hydroxy-2H-chromen-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
642665-1G 642665-5G
SIAL642665-1GEA 1610 CZK
SIAL642665-1G SIAL642665-5G
6-Hydroxycoumarin, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxycoumarin
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
MDL Number: MFCD00630040
CAS číslo: 6093-68-1