Tisk…
4-Hydroxycoumarin ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-2-benzopyrone
A14394.0E A14394.22 A14394.36
A14394.0EEA 20180 CZK
A14394.0E A14394.22 A14394.36
4-Hydroxycoumarin ≥98%
4-Hydroxycoumarin
Purity: 98+% CAS No.: 1076-38-6 Molecular Formula: C9H6O3 Formula Weight: 162.14 Odour: Odourless Melting Point: ca 213° dec. Beilstein Reference: 129768 MDL No.: MFCD00006856
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Bod varu: 349 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 213 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006856
CAS číslo: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2