Tisk…
4-Hydroxycoumarin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-2-benzopyrone
121100050 121101000 121105000
ACRO121100050EA 754 CZK
ACRO121100050 ACRO121101000 ACRO121105000
4-Hydroxycoumarin 98%
4-Hydroxycoumarin
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Bod varu: 349 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210…215 °C
MDL Number: MFCD00006856
CAS číslo: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %