7-Hydroxycoumarin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Umbelliferone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-2-benzopyrone
M-Clarity™ quality level = MQ100
H24003-100G
H24003-10G
H24003-25G
SIALH24003-100GEA
6360
CZK
SIALH24003-100G
SIALH24003-10G
SIALH24003-25G
7-Hydroxycoumarin, Sigma-Aldrich®
7-Hydroxycoumarin
Vzorec:
C₉H₆O₃ MW: 162,14 g/mol Bod varu: 382 °C (1013 hPa) Bod tání: 204…206 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006878 CAS číslo: 93-35-6 EINECS: 202-240-3 Merck Index: 12,09981 |