Tisk…
7-Hydroxycoumarin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Umbelliferone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-2-benzopyrone
93979-100G 93979-25G
SIAL93979-100GEA 11260 CZK
SIAL93979-100G SIAL93979-25G
7-Hydroxycoumarin, Sigma-Aldrich®
7-Hydroxycoumarin
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Bod varu: 382 °C (1013 hPa)
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006878
CAS číslo: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 12,09981