Tisk…
Kumarin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4261-100G C4261-500G C4261-50G
SIALC4261-100GEA 2210 CZK
SIALC4261-100G SIALC4261-500G SIALC4261-50G
Kumarin, Sigma-Aldrich®
Kumarin
Vzorec: C₉H₆O₂
Bod varu: 298 °C (1013 hPa)
Bod tání: 67…69 °C
Hustota: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006850
CAS číslo: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588