Tisk…
Kumarin 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
110530010 110530050 110532500
ACRO110530010EA 2740 CZK
ACRO110530010 ACRO110530050 ACRO110532500
Kumarin 99+%
Kumarin
Vzorec: C₉H₆O₂
Bod varu: 298 °C (1013 hPa)
Bod tání: 68…71 °C
Hustota: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006850
CAS číslo: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20 °C) 0.868 to 0.888
Acid value ≤1 mg KOH/g