Tisk…
Chroman-4-one 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Chromanone
153460100 153460500
ACRO153460100EA 2830 CZK
ACRO153460100 ACRO153460500
Chroman-4-one 96%
Chroman-4-one
Vzorec: C₉H₈O₂
Bod varu: 127…128 °C (13 mmHg)
Bod tání: 34…40 °C
Hustota: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
MDL Number: MFCD00006840
CAS číslo: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥95 %