Bifenyl (PCB č. 0) ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10265.0B
A10265.0I
A10265.30
A10265.0BEA
1240
CZK
A10265.0B
A10265.0I
A10265.30
Bifenyl (PCB č. 0) ≥99%
Bifenyl (PCB č. 0)
Purity: 99%
CAS No.: 92-52-4
Molecular Formula: C12H10
Formula Weight: 154.21
Flash Point: 113°(235°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 254-255°
Solubility: Soluble in alcohol and ether
Beilstein Reference: 1634058
Merck Reference: 14,3314
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003054
Vzorec:
C₁₂H₁₀ Bod varu: 254…255 °C Bod tání: 69…72 °C Hustota: 0,990 Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003054 CAS číslo: 92-52-4 EINECS: 202-163-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3314 |