Tisk…
Bifenyl (PCB č. 0) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
106250010 106252500 106250050
ACRO106250010EA 1650 CZK
ACRO106250010 ACRO106252500 ACRO106250050
Bifenyl (PCB č. 0) 99%
Bifenyl (PCB č. 0)
Vzorec: C₁₂H₁₀
Bod varu: 255 °C (760 mmHg)
Bod tání: 68…72 °C
Hustota: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003054
CAS číslo: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥98.5 %