Tisk…
p-Terphenyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T3203-100G T3203-25G
SIALT3203-100GEA 6510 CZK
SIALT3203-100G SIALT3203-25G
p-Terphenyl, Sigma-Aldrich®
p-Terphenyl
Vzorec: C₁₈H₁₄
Bod varu: 383 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210…211 °C
Hustota: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003061
CAS číslo: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
UN: 3077
ADR: 9,III