Tisk…
p-Terphenyl 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
137920250 137921000 137925000
ACRO137920250EA 1300 CZK
ACRO137920250 ACRO137921000 ACRO137925000
p-Terphenyl 99+%, pure
p-Terphenyl
Vzorec: C₁₈H₁₄
Bod varu: 383 °C (760 mmHg)
Bod tání: 209…216 °C
Hustota: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Bod vzplanutí: 207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003061
CAS číslo: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Glistening crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 211 to 216 °C
GC ≥99.0 %