Tisk…
o-Terphenyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
T2800-25G T2800-100G
SIALT2800-25GEA 1840 CZK
SIALT2800-25G SIALT2800-100G
o-Terphenyl, Sigma-Aldrich®
o-Terphenyl
Vzorec: C₁₈H₁₄
Bod varu: 338 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003055
CAS číslo: 84-15-1
EINECS: 201-517-6