o-Terphenyl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21077.0025
8.21077.0100
8.21077.0025EA
2100
CZK
8.21077.0025
8.21077.0100
o-Terphenyl for synthesis, Sigma-Aldrich®
o-Terphenyl
Vzorec:
C₁₈H₁₄ Bod varu: 338 °C (1013 hPa) Bod tání: 54…56 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003055 CAS číslo: 84-15-1 EINECS: 201-517-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Solubility |
|
Melting Point | 55 - 57 °C |
Molar Mass | 230.3 g/mol |
Boiling Point | 332 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 163 °C |